Learn More
N-Boc-2-(2-naftil)-D-alanina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15478427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478427 1 g 1 g
15488427 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51968.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76985-10-9
Fórmula molecular C18H21NO4
Peso molecular (g/mol) 315.37
Número MDL MFCD00076900
Clave InChI URKWHOVNPHQQTM-OAHLLOKOSA-N
Sinónimo boc-d-2-nal-oh, boc-3-2-naphthyl-d-alanine, n-tert-butoxycarbonyl-3-2-naphthyl-d-alanine, boc-2-d-nal-oh, r-n-boc-2-naphthylalanine, boc-d-3-2-naphthyl-alanine, n-boc-3-2-naphthyl-d-alanine, n-boc-2-2-naphthyl-d-alanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid
PubChem CID 2734481
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-naftaleno-2-ilpropanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-2-(2-naphthyl)-D-alanine
Punto de fusión 94°C to 96°C
Beilstein 4200660
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.37
Rotación óptica −45° (c=1 in Ethanol)
Porcentaje de pureza 99%