Learn More
N-Boc-(1S)-3-[3-(3-isopropil-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)-exo-8-azabiciclo[3.2.1]oct-8-il]-1-fenil-1-propanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-(1S)-3-[3-(3-isopropyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-exo-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenyl-1-propanamine |
| CAS | 376348-70-8 |
| Fórmula molecular | C27 H41 N5 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl N-[(1S)-3-[(3-exo)-3-[3-methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenylpropyl]carbamate (ACI), Carbamic acid, N-[(1S)-3-[(3-exo)-3-[3-methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenylpropyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H41N5O2/c1-18(2)25-30-29-19(3)32(25)23-16-21-12-13-22(17-23)31(21)15-14-24(20-10-8-7-9-11-20)28-26(33)34-27(4,5)6/h7-11,18,21-24H,12-17H2,1-6H3,(H,28,33)/t21-,22+,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)c1nnc(C)n1[C@@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)N3CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | N-[(1S)-3-[(1S,5R)-3-(3-metil-5-propan-2-il-1,2,4-triazol-4-il)-8-azabiciclo[3.2.1]octan-8-il]-1-fenilpropil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 467.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 467.326 |