Learn More
N-Boc-1H-pirazol-1-carboxamidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490698 25 g 25 g
15470698 1 g 1 g
15480698 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54394.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 152120-61-1 | C9H14N4O2 | 210.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152120-61-1
Fórmula molecular C9H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 210.237
Número MDL MFCD00216663
Clave InChI IGSFMHYSWZUENI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-1-guanylpyrazole, n-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n-boc-pyrazole-1-carboxamidine, n-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrazole-1-carboxamidine, tert-butyl 1e-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1 h-pyrazole-1-carboxamidine, h-pyrazole-1-carboxamidine hcl, 1h-pyrazole-n-t-butyloxycarbonyl-1-carboxamidine, tert-butoxy-n-iminopyrazolylmethyl carboxamide, tert-butyl imino 1h-pyrazol-1-yl methylcarbamate
PubChem CID 9605068
Nombre IUPAC (NE)-N-[amino(pirazol-1-il)metilideno]carbamato terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N=C(N)N1C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Punto de fusión 97°C to 101°C
Cantidad 25 g
Beilstein 6141956
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza ≥98%