Learn More
N-Boc-1-(p-toluenosulfonil)-L-histidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15446178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446178 5 g 5 g
15436178 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59770.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35899-43-5
Fórmula molecular C18H23N3O6S
Peso molecular (g/mol) 409.46
Número MDL MFCD00065967
Clave InChI DCLJSEPKYJSEHW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-his tos-oh, boc-l-his tos-oh, boc-his tos, boc-l-histidine tosyl, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-tosyl-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-4-methylbenzenesulfonyl imidazol-4-yl propanoic acid, boc-his-tos, ambotzbaa1153, pubchem7363, boc-his-tos-oh
PubChem CID 6455010
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-[1-(4-metilfenil)sulfonillimidazol-4-il]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=NC(CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-1-(p-toluenesulfonyl)-L-histidine
Punto de fusión ∽125°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 769957
Rotación óptica +16° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.46
Porcentaje de pureza 98%