Learn More
Ácido N-Boc 1-Ot-butil 5-O-metoxi L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc 1-O-t-Butyl 5-O-Methoxy L-Glutamic Acid |
| CAS | 24277-38-1 |
| Fórmula molecular | C15H27NO6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 5-Methyl Ester, N-Carboxy-L-glutamic Acid N,1-Di-t-butyl Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H27NO6/c1-14(2,3)21-12(18)10(8-9-11(17)20-7)16-13(19)22-15(4,5)6/h10H,8-9H2,1-7H3,(H,16,19)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanodioato de 1-O-terc-butilo y 5-O-metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 317.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.1838 |