Learn More
Ácido N-Boc 1-O-bencil 5-O-metoxi L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc 1-O-Benzyl 5-O-Methoxy L-Glutamic Acid |
| CAS | 132245-78-4 |
| Fórmula molecular | C18H25NO6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S)-1-Benzyl 5-Methyl 2-((t-Butoxycarbonyl)amino)pentanedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO6/c1-18(2,3)25-17(22)19-14(10-11-15(20)23-4)16(21)24-12-13-8-6-5-7-9-13/h5-9,14H,10-12H2,1-4H3,(H,19,22)/t14-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-O-bencil 5-O-metil (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 351.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.1682 |