Learn More
N-Boc-1-Boc-L-triptófano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469058 1 g 1 g
15479058 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62542.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144599-95-1 | C21H28N2O6 | 404.46 g/mol
N-Boc-1-Boc-L-tryptophan is generally used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-Boc-1-Boc-L-triptófano se utiliza generalmente como intermedio en la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida (1 mmol en 2 ml).
Notas
Almacenar a - 20 °C. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144599-95-1
Fórmula molecular C21H28N2O6
Peso molecular (g/mol) 404.46
Número MDL MFCD00270520
Clave InChI FATGZMFSCKUQGO-HNNXBMFYSA-N
Sinónimo boc-trp boc-oh, s-3-1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-3-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-l-trp boc-oh, ambotzbaa1140, nalpha,1-di-boc-l-tryptophan, n,n'-di-t-butyloxycarbonyl-l-tryptophane, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl indol-3-yl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-tert-butoxycarbonyl indol-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-tert-butoxy carbonyl-1h-indol-3-yl-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 7020330
Nombre IUPAC (2S)-3-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-1H-indol-3-yl}-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CN(C(=O)OC(C)(C)C)C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-1-Boc-L-tryptophan
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in dimethylformamide (1 mmole in 2 ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.46
Porcentaje de pureza 95%