Learn More
N-BOC-1-aminociclobutanecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11935501 1 g 1 g
11925501 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11935501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440440010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 120728-10-1 | Molecular Formula: C10H16NO4 | Molecular Weight: 214.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120728-10-1
Fórmula molecular C10H16NO4
Peso molecular (g/mol) 214.24
Número MDL MFCD02682623
Clave InChI ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 1512646
Nombre IUPAC Ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclobutano-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Punto de fusión 129°C to 133°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color White to Brown
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass Bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.