Learn More
N-Boc-1,6-diaminohexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-1,6-diaminohexane |
| CAS | 51857-17-1 |
| Fórmula molecular | C11 H24 N2 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H24N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12/h4-9,12H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN |
| Nombre IUPAC | tert-butil N-(6-aminohexil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 216.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1838 |