Learn More
Clorhidrato de N-Boc-1,6-diaminohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358836 1 g 1 g
11368836 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19487.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 65915-94-8 | C11H25ClN2O2 | 252.78 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65915-94-8
Fórmula molecular C11H25ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 252.78
Número MDL MFCD00039072
Clave InChI JSBWQIZQJOQPFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-1,6-hexanediamine hydrochloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate hydrochloride, n-boc-1,6-diamino-hexane hydrochloride, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate hydrochloride, n-6-aminohexyl tert-butoxy carboxamide, chloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate monohydrochloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate hcl, acmc-1b5cm, n-1-boc-1,6-diaminohexane . hcl, n-boc-1,6-hexanediamine hcl
PubChem CID 3017638
Nombre IUPAC tert-butilo N-(6-aminohexil)carbamato; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-1,6-diaminohexane hydrochloride
Punto de fusión ∽164°C (decomposition)
Beilstein 3631740
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.79
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%