Learn More
N-Boc-1,6-diaminohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389955 1 g 1 g
11399955 5 g 5 g
11309965 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389955 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19948.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51857-17-1 | C11H24N2O2 | 216.325 g/mol
N-Boc-1,6-diaminohexane is used to prepare 1,3-Bis[6-(Boc-amino)hexyl]urea by reacting with carbonyl dichloride in the presence of triethylamine. Further, it is used as a reagent for the introduction of a C6-spacer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-Boc-1,6-diaminohexano se utiliza para preparar 1,3-bis[6-(Boc-amino)hexil]urea reaccionando con dicloruro carbonílico en presencia de trietilamina. Además, se utiliza como reactivo para la introducción de un separador C6.
Solubilidad
Soluble en diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51857-17-1
Fórmula molecular C11H24N2O2
Peso molecular (g/mol) 216.325
Número MDL MFCD00671489
Clave InChI RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733170
Nombre IUPAC tert-butil N-(6-aminohexil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-1,6-diaminohexane
Punto de ebullición 106°C to 110°C (0.3mmHg)
Índice de refracción 1.461
Número UN UN2735
Beilstein 2089264
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane and ethyl acetate.
Densidad 0.965
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.33
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,6-diaminohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,6-diaminohexane