Learn More
N-Boc-1,5-imino-D-glucitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-1,5-imino-D-glucitol |
| CAS | 122371-65-7 |
| Fórmula molecular | C11 H21 N O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21NO6/c1-11(2,3)18-10(17)12-4-7(14)9(16)8(15)6(12)5-13/h6-9,13-16H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5S)-3,4,5-trihidroxi-2-(hidroximetil)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 263.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.1369 |