Learn More
N-Boc-1,4-diaminociclohexano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-1,4-diaminocyclohexane |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3259 |
| Beilstein | 13428745 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.31 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Sólido |