Learn More
N-Boc-1,4-diaminociclohexano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432359 1 g 1 g
15452359 250 mg 250 miligramos
15442359 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15432359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64932.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 195314-59-1 | C11H23N2O2 | 215.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 195314-59-1
Fórmula molecular C11H23N2O2
Peso molecular (g/mol) 215.32
Número MDL MFCD01076211,MFCD03001719,MFCD03844604
Clave InChI FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo trans-n-boc-1,4-cyclohexanediamine, n-boc-trans-1,4-cyclohexanediamine, 1-n-boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine, tert-butyl 4-aminocyclohexyl carbamate, n-boc-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-boc-amino-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl 4-aminocyclohexylcarbamate, cis-n-boc-1,4-cyclohexanediamine
PubChem CID 2756050
Nombre IUPAC N-(4-aminociclohexil)carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC([NH3+])CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-1,4-diaminocyclohexane
Color Blanco
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Beilstein 13428745
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido