Learn More
N-Boc-1,4-diaminobutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412988 1 mL 1 ml
15402988 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56499.XF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68076-36-8 | C9H20N2O2 | 188.271 g/mol
N-Boc-1,4-diaminobutane is used in preparation of pharmacologically active compounds, preparation of spermidine analogues and in introduction of a C4-spacer. It serve as intermediates of medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-Boc-1,4-diaminobutano se utiliza en la preparación de compuestos farmacológicamente activos, en la preparación de análogos de la espermidina y en la introducción de un espaciador C4. Sirve como intermediario de la medicina.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68076-36-8
Fórmula molecular C9H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.271
Número MDL MFCD00210019
Clave InChI ZFQWJXFJJZUVPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl n-4-aminobutyl carbamate, n-boc-1,4-butanediamine, n-boc-1,4-diaminobutane, tert-butyl 4-aminobutyl carbamate, tert-butyl 4-aminobutylcarbamate, boc-1,4-diaminobutane, n-boc-1,4-butandiamine, n-4-aminobutyl carbamic acid tert-butyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-1,4-diaminobutane, mono-4-n-boc-1,4-diaminobutane
PubChem CID 4351
Nombre IUPAC tert-butil N-(4-aminobutil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-1,4-diaminobutane
Fórmula lineal (CH3)3COCONH(CH2)4NH2
Índice de refracción 1.46
Número UN UN2735
Beilstein 1937878
Densidad 0.984
Cantidad 1 mL
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.27
Porcentaje de pureza 98%