Learn More
N-BOC-1,4-butanediamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10774185 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10774185 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10704755 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10774185 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426190050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68076-36-8 | C9H20N2O2 | 188.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68076-36-8
Fórmula molecular C9H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.27
Número MDL MFCD00210019
Clave InChI ZFQWJXFJJZUVPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl n-4-aminobutyl carbamate, n-boc-1,4-butanediamine, n-boc-1,4-diaminobutane, tert-butyl 4-aminobutyl carbamate, tert-butyl 4-aminobutylcarbamate, boc-1,4-diaminobutane, n-boc-1,4-butandiamine, n-4-aminobutyl carbamic acid tert-butyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-1,4-diaminobutane, mono-4-n-boc-1,4-diaminobutane
PubChem CID 4351
Nombre IUPAC tert-butil N-(4-aminobutil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-1, 4-butanediamine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Densidad 0.9840g/mL
Cantidad 5 mL
Temperatura de inflamación 109°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.27
Porcentaje de pureza 95%
Gravedad específica 0.984
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-1,4-butanediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.