Learn More
N-Boc-1,3-propanodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-1,3-propanediamine |
| CAS | 75178-96-0 |
| Fórmula molecular | C8H18N2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Boc-amino-1,3-propanediamine, 1,1-Dimethylethyl (3-aminopropyl)carbamate, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-aminopropane, N-BOC-1,3-diaminopropane, 1,1-Dimethylethyl N-[2-[2-(2-bromoethoxy)ethoxy]ethyl]carbamate, 2-[2-[2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethoxy]ethoxy]ethyl Bromide, tert-Butyl (2-(2-(2-bromoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6,9H2,1-3H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCN |
| Nombre IUPAC | tert-butil N-(3-aminopropil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 174.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.1368 |