Learn More
N-Boc-1,3-propanodiamina, TRC
Código de producto. 30344850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344850 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30344850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB65671010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-1,3-propanediamine
CAS 75178-96-0
Fórmula molecular C8H18N2O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Boc-amino-1,3-propanediamine, 1,1-Dimethylethyl (3-aminopropyl)carbamate, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-aminopropane, N-BOC-1,3-diaminopropane, 1,1-Dimethylethyl N-[2-[2-(2-bromoethoxy)ethoxy]ethyl]carbamate, 2-[2-[2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethoxy]ethoxy]ethyl Bromide, tert-Butyl (2-(2-(2-bromoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6,9H2,1-3H3,(H,10,11)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCN
Nombre IUPAC tert-butil N-(3-aminopropil)carbamato
Peso molecular (g/mol) 174.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1368