Learn More
N-BOC-1,3-diaminopropano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11955531 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
11945531 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442730050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 75178-96-0 | C8H19N2O2 | 175.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75178-96-0
Fórmula molecular C8H19N2O2
Peso molecular (g/mol) 175.25
Número MDL MFCD00210021
Clave InChI POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo n-boc-1,3-propanediamine, n-boc-1,3-diaminopropane, tert-butyl n-3-aminopropyl carbamate, tert-butyl 3-aminopropyl carbamate, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-aminopropylcarbamate, 1-boc-amino-1,3-propanediamine, 3-amino-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-t-boc-1,3-propanediamine, n-tert-butoxycarbonyl-1,3-diaminopropane
PubChem CID 2735700
Nombre IUPAC tert-butil N-(3-aminopropil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC[NH3+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-1, 3-diaminopropane
Punto de fusión 22.0°C
Punto de ebullición 94.0°C to 96.0°C (0.2 Torr)
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CHOC(O)NH(CH2)3NH2
Densidad 0.9980g/mL
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
Porcentaje de pureza 97%
Gravedad específica 0.998
Forma física Líquido