Learn More
N-Boc-1,3-diaminopropano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439460 1 g 1 g
11449460 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439460 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50304.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75178-96-0 | C8H19N2O2 | 175.25 g/mol
N-Boc-1,3-diaminopropane is used in the preparation of spermidine analogues as well as in the preparation of pharmacologically active compounds. It is also used in suzuki reaction. Further, it is used in the preparation of [3-(3-cyano-propylamino)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-Boc-1,3-diaminopropano se utiliza en la preparación de análogos de la espermidina, así como en la preparación de compuestos farmacológicamente activos. También se utiliza en la reacción de suzuki. Además, se utiliza en la preparación de éster de tert-butilo de ácido carbámico [3-(3-cyano-propilamino)-propil].
Solubilidad
Miscible con metanol.
Notas
Propiedades higroscópicas. Sensible al aire Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75178-96-0
Fórmula molecular C8H19N2O2
Peso molecular (g/mol) 175.25
Número MDL MFCD00210021
Clave InChI POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo n-boc-1,3-propanediamine, n-boc-1,3-diaminopropane, tert-butyl n-3-aminopropyl carbamate, tert-butyl 3-aminopropyl carbamate, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-aminopropylcarbamate, 1-boc-amino-1,3-propanediamine, 3-amino-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-t-boc-1,3-propanediamine, n-tert-butoxycarbonyl-1,3-diaminopropane
PubChem CID 2735700
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC[NH3+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-1,3-diaminopropane
Punto de fusión ∼22°C
Fórmula lineal (CH3)3COCONHCH2CH2CH2NH2
Número UN UN3259
Información de solubilidad Miscible with methanol.
Nombre IUPAC tert-butil N-(3-azaniumilpropilo)carbamato
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 95%