Learn More
N-Boc-1,2-fenildiamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-1,2-phenyldiamine |
| CAS | 146651-75-4 |
| Fórmula molecular | C11H16N2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-(2-Aminophenyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (2-Aminophenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-tert-Butoxycarbonyl-o-phenylenediamine, tert-Butyl (2-Aminophenyl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,12H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1N |
| Nombre IUPAC | N-(2-aminofenil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 208.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1212 |