Learn More
Éster de pinacol de ácido N-Boc-1,2,5,6-tetrahidropiridina-4borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15482699
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15482699 1 g 1 g
15492699 5 g 5 g
15402709 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15482699 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H66193.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 286961-14-6 | C16H28BNO4 | 309.21 g/mol
Reagent used for suzuki-Miyaura cross-coupling using palladium phosphine catalyst, palladium-catalyzed ligand-controlled regioselective Suzuki coupling, wrenchnolol derivative optimized for gene activation in cells. Also used in Preparation of several enzymatic inhibitors and receptor ligands, orally active anaplastic lymphoma kinase inhibitors and oxazolecarboxamides as diacylglycerol acyltransferase-1 inhibitors for treatment of obesity and diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo utilizado para el acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura mediante un catalizador de fosfina de paladio, el acoplamiento de Suzuki regioselectivo controlado por ligando catalizado con paladio y un derivado de wrenchnolol optimizado para la activación génica en células. También se utiliza en la preparación de varios inhibidores enzimáticos y ligandos receptores, inhibidores de quinasa de linfoma anaplásico activos por vía oral y oxazolcarboxamidas como inhibidores de diacilglicerol aciltransferasa-1 para el tratamiento de la obesidad y la diabetes.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 286961-14-6
Fórmula molecular C16H28BNO4
Peso molecular (g/mol) 309.21
Número MDL MFCD03840345
Clave InChI VVDCRJGWILREQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-n-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine, n-boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 5,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-1 2h-carboxylate, 3,6-dihydro-2h-pyridine-1-n-boc-4-boronic acid pinacol ester, n-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 1-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine, tert-butyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
PubChem CID 4642098
Nombre IUPAC Terc-butilo 4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-3,6-dihidro-2H-piridina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in most organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido