Learn More
N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine, MedChemExpress
Código de producto. 16494558
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494558 10 mg 10 miligramos
16473126 25 mg 25 miligramos
16471016 200 mg 200 miligramos
16425416 100 mg 100 miligramos
16420867 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494558 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112085
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine is an agent with carcinogenic activity.
N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine is an agent with carcinogenic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine
Forma física Oil
CAS 53609-64-6
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14N2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo DHPN Di(2-hydroxypropyl)nitrosamine Diisopropanolnitrosamine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (770.70 mM)
SMILES O=NN(CC(O)C)CC(O)C
Peso molecular (g/mol) 162.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 98.0%