Learn More
Metanetiosulfonato de N-biotinilcaproilaminocaproilaminoetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Biotinylcaproylaminocaproylaminoethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 1217447-71-6 |
| Fórmula molecular | C25 H45 N5 O6 S3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H45N5O6S3/c1-39(35,36)38-17-16-28-23(33)12-5-3-9-14-26-21(31)11-4-2-8-15-27-22(32)13-7-6-10-20-24-19(18-37-20)29-25(34)30-24/h19-20,24H,2-18H2,1H3,(H,26,31)(H,27,32)(H,28,33)(H2,29,30,34)/t19-,20-,24-/m0/s1 |
| SMILES | C(CCCC(NCCCCCC(NCCCCCC(NCCSS(C)(=O)=O)=O)=O)=O)[C@H]1[C@@]2([C@](CS1)(NC(=O)N2)[H])[H] |
| Nombre IUPAC | 6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]-N-[6-(2-metilsulfonilsulfaniletilamino)-6-oxohexil]hexanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 607.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 607.2532 |