Learn More
Metanetiosulfonato de N-biotinilaminoetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Biotinylaminoethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 162758-04-5 |
| Fórmula molecular | C13 H23 N3 O4 S3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H23N3O4S3/c1-23(19,20)22-7-6-14-11(17)5-3-2-4-10-12-9(8-21-10)15-13(18)16-12/h9-10,12H,2-8H2,1H3,(H,14,17)(H2,15,16,18)/t9-,10-,12-/m0/s1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]-N-(2-metilsulfonilsulfaniletil)pentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 381.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.0851 |