Learn More
Ácido N-biotinilp-aminofenilarsénico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Biotinyl p-Aminophenyl Arsenic Acid |
| CAS | 212391-23-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16H22AsN3O4S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | As-[4-[[5-[(3aS,4, S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]phenyl]arsenic Acid |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C([As](O)O)C=C1)CCCC[C@H]2C3C(NC(N3)=O)CS2 |
| Peso molecular (g/mol) | 427.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.0547 |
| Porcentaje de pureza | >95 |