Learn More
N-Biotinil-N'-Boc-1,6-hexanodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Biotinyl-N'-Boc-1,6-hexanediamine |
| CAS | 153162-70-0 |
| Fórmula molecular | C21 H38 N4 O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Biotinyl-N-Boc-1,6-Hexanediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H38N4O4S/c1-21(2,3)29-20(28)23-13-9-5-4-8-12-22-17(26)11-7-6-10-16-18-15(14-30-16)24-19(27)25-18/h15-16,18H,4-14H2,1-3H3,(H,22,26)(H,23,28)(H2,24,25,27)/t15-,16-,18-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | N-[6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]hexil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 442.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.2614 |