Learn More
N-biotinil glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Biotinyl Glycine |
| CAS | 160390-90-9 |
| Fórmula molecular | C12 H19 N3 O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19N3O4S/c16-9(13-5-10(17)18)4-2-1-3-8-11-7(6-20-8)14-12(19)15-11/h7-8,11H,1-6H2,(H,13,16)(H,17,18)(H2,14,15,19)/t7-,8-,11-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)CNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 301.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.1096 |