Learn More
N-[Beta-Hidroxi-Beta-(4-hidroxifenil)etilo] ractopamina (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30392666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30392666 2.5 mg -
30389186 25 mg 25 miligramos
30397421 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30392666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8299902.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797121-82-4
Fórmula molecular C26H31NO5
Peso molecular (g/mol) 437.53
Nombre IUPAC 4-[3-[bis[2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)etil]amino]butil]fenol
SMILES CC(CCc1ccc(O)cc1)N(CC(O)c2ccc(O)cc2)CC(O)c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[beta-Hydroxy-beta-(4-hydroxyphenyl)ethyl] Ractopamine(Mixture of Diastereomers)
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H31NO5/c1-18(2-3-19-4-10-22(28)11-5-19)27(16-25(31)20-6-12-23(29)13-7-20)17-26(32)21-8-14-24(30)15-9-21/h4-15,18,25-26,28-32H,2-3,16-17H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.2202