Learn More
N-(beta-D-glucopiranosil)-N'-[(2-metanetiosulfonil)etil] urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(beta-D-Glucopyranosyl)-N'-[(2-methanethiosulfonyl)ethyl] urea |
| CAS | 550325-52-5 |
| Fórmula molecular | C10 H20 N2 O8 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20N2O8S2/c1-22(18,19)21-3-2-11-10(17)12-9-8(16)7(15)6(14)5(4-13)20-9/h5-9,13-16H,2-4H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6-,7+,8-,9-/m1/s1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCCNC(=O)N[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | 1-(2-metilsulfonilsulfaniletil)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 360.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.0661 |