Learn More
Clorhidrato de N-(beta-cloroetil)piperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(beta-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride |
| CAS | 2008-75-5 |
| Fórmula molecular | C7H14Cl2N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-(2-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine Monohydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidinium Chloride, 1-Chloro-2-(1-piperidinyl)ethane Monohydrochloride, 1-Chloro-2-piperidinoethane Hydrochloride, 2-(1-Piperidinyl)-1-chloroethane Hydrochloride, 2-(Piperidin-1-yl)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-Piperidino-1-chloroethane Hydrochloride, 2-Piperidinoethyl Chloride Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14ClN.ClH/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H2;1H |
| SMILES | Cl.ClCCN1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-cloroetilo)piperidina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 183.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0582 |