Learn More
N-Benciltropinona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15352022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15352022 5 g 5 g
15362022 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15352022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269870050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 28957-72-4
Fórmula molecular C14H17NO
Peso molecular (g/mol) 215.30
Número MDL MFCD00151640
Clave InChI RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one
PubChem CID 119846
Nombre IUPAC 8-bencil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ona
SMILES O=C1CC2CCC(C1)N2CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyltropinone
Punto de fusión 28.5°C to 30.5°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Índice de refracción 1.556
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.29
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Benzyltropinone, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.