Learn More
N-Benciltropinona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10595544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10595544 25 g 25 g
10081524 1 g 1 g
10159152 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10595544 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07738EB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 28957-72-4
Fórmula molecular C14H17NO
Peso molecular (g/mol) 215.30
Número MDL MFCD00151640
Clave InChI RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one
PubChem CID 119846
Nombre IUPAC 8-bencil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ona
SMILES O=C1CC2CCC(C1)N2CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.29
Porcentaje de pureza 97%