Learn More
N-benciltrifluoroacetamida, TRC
Código de producto. 30338173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338173 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30338173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3161351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyltrifluoroacetamide
CAS 7387-69-1
Fórmula molecular C9 H8 F3 N O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,2,2-Trifluoro-N-(phenylmethyl)acetamide, N-Benzyl-2,2,2-trifluoro-acetamide, NSC 24676
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8F3NO/c10-9(11,12)8(14)13-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,13,14)
SMILES FC(F)(F)C(=O)NCc1ccccc1
Nombre IUPAC N-bencil-2,2,2-trifluoroacetamida
Peso molecular (g/mol) 203.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0558