Learn More
N-Benciltiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357406 5 g 5 g
11367406 25 g 25 g
11377406 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11357406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09400.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 621-83-0 | C8H10N2S | 166.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-83-0
Fórmula molecular C8H10N2S
Peso molecular (g/mol) 166.24
Número MDL MFCD00041370
Clave InChI UCGFRIAOVLXVKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzylthiourea, 1-benzyl-2-thiourea, n-benzylthiourea, thiourea, phenylmethyl, urea, 1-benzyl-2-thio, unii-mrp6y7412k, amino benzylamino methane-1-thione, n-benzylthioformamide, benzylthioharnstoff, n-benzyl thiourea
PubChem CID 737375
Nombre IUPAC benciltiourea
SMILES NC(=S)NCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylthiourea
Punto de fusión 162°C to 166°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 972372
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.25
Porcentaje de pureza 98%