Learn More
N-(Benciloxicarboniloxi)succinimida, 98%
Código de producto. 11470123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470123 5 g 5 g
11480123 25 g 25 g
11490123 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470123 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12153.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13139-17-8 | C12H11NO5 | 249,222 g/mol
La N-(N-benciloxicarboniloxi)succinimida es un reactivo utilizado en la preparación de tioácidos peptídicos, ver precursores peptídicos. También se utiliza en la preparación de derivados de amino glucósidos para la función de la topoisomerasa para la inhibición tanto humana como bacteriana.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones La
N-(N-benciloxicarboniloxi)succinimida es un reactivo utilizado en la preparación de tioácidos peptídicos, ver precursores peptídicos. También se utiliza en la preparación de derivados de amino glucósidos para la función de la topoisomerasa para la inhibición tanto humana como bacteriana.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol, acetona (0,1 g/mL).
Notas Sensible
a la humedad. Temperatura de almacenamiento 2-8 °C. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13139-17-8
Fórmula molecular C12H11NO5
Peso molecular (g/mol) 249.222
Número MDL MFCD00005513
Clave InChI MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide
PubChem CID 83172
Nombre IUPAC carbonato de bencilo (2,5-dioxopirrolidin-1-il)
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N- (Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
Punto de fusión 77°C to 82°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1387927
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol,acetone (0.1g/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.23
Porcentaje de pureza 99%
RU– Solo para uso en investigación