Learn More
N-(Benciloxicarboniloxi)succinimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10348300 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10348300 100 g Frasco de vidrio 100 g
10124650 25 g Frasco de vidrio 25 g
10188033 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10348300 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211171000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13139-17-8 | C12H11NO5 | 249.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13139-17-8
Fórmula molecular C12H11NO5
Peso molecular (g/mol) 249.22
Número MDL MFCD00005513
Clave InChI MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide
PubChem CID 83172
Nombre IUPAC carbonato de bencilo (2,5-dioxopirrolidin-1-il)
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77°C to 82°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad (10% in acetone) Clear colorless to almost colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino