Learn More
N-benciloxicarbonilhidroxilamina, TRC
Código de producto. 30336206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336206 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30336206 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28591510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonylhydroxylamine
CAS 3426-71-9
Fórmula molecular C8 H9 N O3
Cantidad 10 g
Sinónimo Carbamic acid, N-hydroxy-, phenylmethyl ester, Carbamic acid, hydroxy-, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamic acid, hydroxy-, phenylmethyl ester (9CI), Benzyl N-hydroxycarbamate, Benzyl hydroxycarbamate, N-Benzyloxycarbonylhydroxylamine, N-Cbz-hydroxylamine, N-Hydroxycarbamic acid benzyl ester, NSC 528506, N-Hydroxycarbamic acid phenylmethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c10-8(9-11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H,6H2,(H,9,10)
SMILES ONC(=O)OCc1ccccc1
Nombre IUPAC bencilo N-hidroxicarbamato
Peso molecular (g/mol) 167.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0582