Learn More
Éster metílico de N-benciloxicarbonilglicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479308 5 g 5 g
15489308 25 g 25 g
15499308 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15479308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62858.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1212-53-9 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1212-53-9
Fórmula molecular C11H13NO4
Peso molecular (g/mol) 223.23
Número MDL MFCD00043631
Clave InChI DZYBBBYFLOPVOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo z-gly-ome, z-glycine methyl ester, methyl 2-benzyloxy carbonyl amino acetate, carbobenzyloxyglycine methyl ester, n-cbz-glycine methyl ester, methyl n-benzyloxycarbonylglycinate, cbz-glycine methyl ester, carbobenzoxyglycine methyl ester, methyl 2-benzyloxycarbonylamino acetate, glycine, n-phenylmethoxy carbonyl-, methyl ester
PubChem CID 71033
SMILES COC(=O)CNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonylglycine methyl ester
Punto de fusión 22°C to 26°C
Punto de ebullición 147°C to 151°C
Fórmula lineal C6H5CH2OCONHCH2CO2CH3
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 2-(fenilmetoxicarbonilamino)acetato de metilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 98%