Learn More
N-Benciloxicarbonilglicina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468466 100 g 100 g
11458466 25 g 25 g
11478466 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15928.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1138-80-3 | C10H11NO4 | 209.201 g/mol
N-Carbobenzoxyglycine is used in the dipeptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Carbobenzoxiglicina se utiliza en la síntesis de los dipéptidos.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1138-80-3
Fórmula molecular C10H11NO4
Peso molecular (g/mol) 209.201
Número MDL MFCD00002691
Clave InChI CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-carbobenzyloxyglycine, n-cbz-glycine, z-gly-oh, carbobenzyloxyglycine, carbobenzoxyglycine, n-benzyloxycarbonylglycine, n-carbobenzoxyglycine, cbz-gly-oh, cbz gly, benzyloxycarbonylglycine
PubChem CID 14349
ChEBI CHEBI:16532
Nombre IUPAC ácido 2-(fenilmetoxicarbonilamino)acético
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonylglycine
Punto de fusión 119°C to 122°C
Fórmula lineal C6H5CH2OCONHCH2CO2H
Beilstein 526877
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza ≥98%