Learn More
N-Benciloxicarbonilglicinamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498668 25 g 25 g
15488668 5 g 5 g
15408678 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62085.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 949-90-6
Fórmula molecular C10H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 208.22
Número MDL MFCD00042825
Clave InChI HQYMUNCIMNFLDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo z-gly-nh2, z-glycineamide, z-glycine amide, benzyl n-carbamoylmethyl carbamate, benzyl n-2-amino-2-oxoethyl carbamate, benzyl carbamoylmethylcarbamate, n-carbamoylmethyl phenylmethoxy carboxamide, n-benzyloxycarbonylglycinamide, z-glycinamide, cbz-glyamide
PubChem CID 70366
Nombre IUPAC N-(2-amino-2-oxoetil)carbamato de bencilo
SMILES NC(=O)CNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonylglycinamide
Punto de fusión 136°C to 139°C
Fórmula lineal C6H5CH2OCONHCH2CONH2
Cantidad 25 g
Beilstein 2054564
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza 97%