Learn More
N-(benciloxicarbonil)sarcosina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478708 5 g 5 g
15488708 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62135.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39608-31-6 | C11H13NO4 | 223.228 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39608-31-6
Fórmula molecular C11H13NO4
Peso molecular (g/mol) 223.228
Número MDL MFCD00021747
Clave InChI CBWFTZNMONHKNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo z-sar-oh, cbz-sar-oh, n-benzyloxycarbonyl sarcosine, carbobenzoxy sarcosine, z-sarcosine, glycine, n-methyl-n-phenylmethoxy carbonyl, n-cbz-sarcosine, 2-benzyloxy carbonyl methyl amino acetic acid, n-carbobenzoxy sarcosine, benzyloxycarbonyl sarcosine
PubChem CID 97053
Nombre IUPAC Ácido 2-[metil(fenilmetoxicarbonil)amino]acético
SMILES CN(CC(=O)O)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Benzyloxycarbonyl)sarcosine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 95%