Learn More
N-benciloxicarbonil-O-bencil-L-serina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15439228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15439228 1 g 1 g
15459228 250 mg 250 miligramos
15449228 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15439228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62748.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La N-benciloxicarbonil-O-bencil-L-serina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20806-43-3
Fórmula molecular C18H19NO5
Peso molecular (g/mol) 329.35
Número MDL MFCD00022029,MFCD03939889
Clave InChI CYYRLHUAMWRBHC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cbz-ser bzl-oh, z-ser bzl-oh, n-benzyloxycarbonyl-o-benzyl-l-serine, carbobenzyloxy-o-benzyl-l-serine, 2s-3-benzyloxy-2-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, z-l-ser-obzl, ambotzzaa1185, pubchem19040, n-cbz-o-benzyl-l-ser-oh, n-benzyloxycarbonyl-o-benzylserine
PubChem CID 6993425
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-fenilmetoxi-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES OC(=O)C(COCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.35
Porcentaje de pureza 95%