Learn More
N-benciloxicarbonil-O-(2-cloro-2,2-difenil)acetil nortropina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyloxycarbonyl-O-(2-chloro-2,2-diphenyl)acetyl Nortropine |
| CAS | 1391053-22-7 |
| Fórmula molecular | C29H28ClNO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-Desmethyl N-Benzyloxycarbonyltropan-3alpha-yl-(2-chloro-2,2-diphenyl)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H28ClNO4/c30-29(22-12-6-2-7-13-22,23-14-8-3-9-15-23)27(32)35-26-18-24-16-17-25(19-26)31(24)28(33)34-20-21-10-4-1-5-11-21/h1-15,24-26H,16-20H2/t24-,25+,26+ |
| SMILES | ClC(C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2C(=O)OCc3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | (1S,5R)-3-(2-cloro-2,2-difenilacetil)oxi-8-azabiciclo[3.2.1]octano-8-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 489.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 489.1707 |