Learn More
N-benciloxicarbonil nortropina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyloxycarbonyl Nortropine |
| CAS | 109840-91-7 |
| Fórmula molecular | C15 H19 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19NO3/c17-14-8-12-6-7-13(9-14)16(12)15(18)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14,17H,6-10H2/t12-,13+,14+ |
| SMILES | O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2C(=O)OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (1R,5S)-3-hidroxi-8-azabiciclo[3.2.1]octano-8-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 261.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.1365 |