Learn More
N-benciloxicarbonil norglipina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyloxycarbonyl Norglipin |
| CAS | 1334608-49-9 |
| Fórmula molecular | C29H29NO5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H29NO5/c31-27(29(33,22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23)35-26-18-24-16-17-25(19-26)30(24)28(32)34-20-21-10-4-1-5-11-21/h1-15,24-26,33H,16-20H2 |
| SMILES | OC(C(=O)OC1CC2CCC(C1)N2C(=O)OCc3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-hidroxi-2,2-difenilacetil)oxi-8-azabiciclo[3.2.1]octano-8-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 471.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 471.2046 |