Learn More
Análogo de ciclohexilo de lisinopril y N-benciloxicarbonilo, etilmetildiéster, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyloxycarbonyl Lisinopril Cyclohexyl Analogue Ethyl Methyl Diester |
| CAS | 1356930-73-8 |
| Fórmula molecular | C32H49N3O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (S)-1-[N2-(1-Carboxy-3-cyclohexylpropyl)-N-benzyloxycarbonyl-L-lysyl]-L-proline Ethyl Methyl Diester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H49N3O7/c1-3-41-30(37)27(20-19-24-13-6-4-7-14-24)34-26(29(36)35-22-12-18-28(35)31(38)40-2)17-10-11-21-33-32(39)42-23-25-15-8-5-9-16-25/h5,8-9,15-16,24,26-28,34H,3-4,6-7,10-14,17-23H2,1-2H3,(H,33,39)/t26-,27-,28-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](CCC1CCCCC1)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-4-ciclohexil-1-etoxi-1-oxobutan-2-il]amino]-6-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoil]pirrolidina-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 587.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 587.3571 |