Learn More
N-benciloxicarbonil-L-valina N-succinimidil éster, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458196 25 g 25 g
15448196 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63253.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3496-11-5 | C17H27ClN8O5 | 458.90 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-L-valine N-succinimidyl ester, is an amino acid which is widely used in pharmaceutical and food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
N-benciloxicarbonil-L-valina N-succinimidil éster es un aminoácido que se utiliza ampliamente en la industria farmacéutica y alimentaria.
Solubilidad
Soluble a razón de 1 mmol en 2 ml de DCM.
Notas
Sensible al calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3496-11-5
Número MDL MFCD00053547
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-valine N-succinimidyl ester
Punto de fusión 114°C to 118°C
Color Blanco
Fórmula molecular C17H20N2O6
Beilstein 1555287
Sinónimo z-val-osu, n-cbz-l-valine succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, l-valine,n-phenylmethoxy carbonyl-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, zvalosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, cbz-val-osu, ksc496o1j, benzyl s-1-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, n-cbz-valinyl oxy-succinimide
Información de solubilidad Soluble in 1mmol in 2mL DCM.
Clave InChI MFAOBGXYLNLLJE-HNNXBMFYSA-N
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) (2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoato
Peso molecular (g/mol) 348.36
Cantidad 25 g
PubChem CID 853556
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo