Learn More
N-benciloxicarbonil-L-valina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyloxycarbonyl-L-valine |
| Punto de fusión | 60°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 2056617 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.28 |
| Porcentaje de pureza | 99% |