Learn More
Éster metílico de N-benciloxicarbonil-L-tirosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489618 25 g 25 g
15479618 5 g 5 g
15418136 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15489618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63113.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13512-31-7 | C18H19NO5 | 329.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13512-31-7
Fórmula molecular C18H19NO5
Peso molecular (g/mol) 329.35
Número MDL MFCD00038784
Clave InChI SLLMDHBKALJDBW-XISACWJONA-N
Sinónimo z-tyr-ome, z-l-tyrosine methyl ester, n-cbz-l-tyrosine methyl ester, s-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, cbz-tyr-ome, z-l-tyr-ome, z-tyr-och3, cbz-tyrosine methyl ester, n-cbz-l-tyrosinemethylester, n-benzyloxycarbonyltyrosine methyl ester
PubChem CID 7010613
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine methyl ester
Punto de fusión 93°C to 97°C (decomposition)
Nombre IUPAC methyl (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido